Metyylisyklopentaani
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERCA15085040EA 83.9 EUR
EHERCA15085040
Metyylisyklopentaani
Metyylisyklopentaani
Kaava: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Kiehumispiste: 71,8 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –142 °C
Tiheys: 0,74 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –17 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001382
CAS-numero: 96-37-7
EINECS: 202-503-2
UN: 2298
ADR: 3,II