Dibents[a,c]antraseeni
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20695000EA 111 EUR
EHERC20695000
Dibents[a,c]antraseeni
Dibents[a,c]antraseeni
Kaava: C₂₂H₁₄
MW: 278,35 g/mol
Kiehumispiste: 518 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 202…207 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 215-58-7
EINECS: 205-920-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III