Dibents[a,h]antraseeni
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
Vaara
EHERC20700000EA 88.3 EUR
EHERC20700000
Dibents[a,h]antraseeni
Dibents[a,h]antraseeni
Kaava: C₂₂H₁₄
MW: 278,35 g/mol
Kiehumispiste: 524 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 266 °C
Tiheys: 1,282 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00003708
CAS-numero: 53-70-3
EINECS: 200-181-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,03054