1,4-Dioksaani 99+% for spectroscopy
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: p-Dioksaani
ACRO167800025EA 477 EUR
ACRO167800025 ACRO167805000 ACRO167800010
1,4-Dioksaani 99+% for spectroscopy
1,4-Dioksaani
Kaava: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Kiehumispiste: 101 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 12 °C
Tiheys: 1,034 g/cm³
Leimahduspiste: 12 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006571
CAS-numero: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/27/773827.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.0 %
UV at 220 nm A: ≤1
UV at 230 nm A: ≤0.5
UV at 250 nm A: ≤0.2
UV at 260 nm A: ≤0.05
UV at 270 nm A: ≤0.03
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %