1,4-Dioksaani 99.5% HPLC-analytiikkaan
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Vaara
|
Synonyms:
p-Dioksaani
ACRO268340010EA
295
EUR
ACRO268340010
ACRO268340025
1,4-Dioksaani 99.5% HPLC-analytiikkaan
1,4-Dioksaani
Kaava:
C₄H₈O₂ MW: 88,11 g/mol Kiehumispiste: 101,1 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 12 °C Tiheys: 1,034 g/cm³ Leimahduspiste: 12 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00006571 CAS-numero: 123-91-1 EINECS: 204-661-8 UN: 1165 ADR: 3,II Merck Index: 13,03330 |
Testitulosten erittely
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.025 % |
GC | ≥99.4 % |
UV | at 218 nm A: ≤1 |
UV | at 220 nm A: ≤0.4 |
UV | at 230 nm A: ≤0.22 |
UV | at 240 nm A: ≤0.125 |
UV | at 250 nm A: ≤0.075 |
UV | at 260 nm A: ≤0.05 |
UV | at 270 nm A: ≤0.03 |
UV | 1 cm cell vs HPLC-grade water |
Residue after evaporation | ≤0.0002 % |
Filtered to 0.2 micrometer | Filtered |