1,4-Dioksaani, extra dry ≥99.8% stabiloitu, AcroSeal®
Toimittaja: Acros Organics
Vaara
Synonyms: p-Dioksaani
Kaava: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Kiehumispiste: 101°C (760mmHg)
Sulamispiste: 11,8 °C
Tiheys: 1,034
Leimahduspiste: 12°C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006571
CAS-numero: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/27/773827.jpg
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pakkaustyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
- 2,5 l ACRO326890025
Glass bottle 100 ml ACRO326891000
Glass bottle 1 l ACRO326890010
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Tiheys 1.034
Leimahduspiste 12°C
Kiehumispiste 101°C (760mmHg)
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm