1,4-Dioksaani ≥99% HPLC-analytiikkaan
Toimittaja: Alfa Aesar
Vaara
Synonyms: p-Dioksaani
Purity: 99% min
CAS No.: 123-91-1
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Flash Point: 12°(54°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.034
Refractive Index: 1.4220
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Ether-like
Melting Point: 11.8°
Boiling Point: 100-102°
Beilstein Reference: 102551
Merck Reference: 14,3300
UN No.: 1165
MDL No.: MFCD00006571
Kaava: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Kiehumispiste: 100…102 °C
Sulamispiste: 11,8 °C
Tiheys: 1,034
Leimahduspiste: 12 °C (54 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006571
CAS-numero: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/27/773827.jpg
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pakkaustyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
- 1 l 22913.K2
- 4 22913.M1
Glass bottle 4 l 22913.K7
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Tiheys 1.034
Sulamispiste 11.8°
Kaavan mukainen molekyylipaino 88.11
CAS-nro 123-91-1
Puhtaus 99% min
Leimahduspiste 12°(54°F)
Fysikaalinen muoto Liquid
Molekyylikaava C4H8O2
MDL No. MFCD00006571
UN No. 1165
Merck reference 14,3300
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm