Lithium orthoarsenate ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
39350.06EA 109 EUR
39350.06 39350.14
Lithium orthoarsenate ≥99%
Lithium orthoarsenate
Kaava: AsLi₃O₄
MW: 159,74 g/mol
Tiheys: 3,07
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00053998
CAS-numero: 13478-14-3
EINECS: 236-773-8
UN: 1557
ADR: 6.1,II