Natriumtetrahydroboraatti 99%, jauhe
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO200055000EA 354 EUR
ACRO200055000 ACRO200050250 ACRO200051000
Natriumtetrahydroboraatti 99%, jauhe
Natriumtetrahydroboraatti
Kaava: NaBH₄
MW: 37,83 g/mol
Sulamispiste: 360 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003518
CAS-numero: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,08735
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥98.5 %