Litiumbromidi, vedetön ≥99.995% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
40657.22EA 1210 EUR
40657.22 40657.14
Litiumbromidi, vedetön ≥99.995% (metals basis)
Litiumbromidi
Kaava: LiBr
MW: 86,84 g/mol
Kiehumispiste: 1265 °C
Sulamispiste: 550 °C
Tiheys: 3,464
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011077
CAS-numero: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 13,05548