Natriumbromidi, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
Ampuled under argon
39426.06EA 191 EUR
39426.06 39426.14
Natriumbromidi, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Natriumbromidi
Kaava: NaBr
MW: 102,89 g/mol
Kiehumispiste: 1390 °C
Sulamispiste: 755 °C
Tiheys: 3,203
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003475
CAS-numero: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Merck Index: 13,08666