VWR®, Punnituspöytä, tärinää vaimentava punnitusalusta
Toimittaja: VWR
VWR®
611-2536EA 1178 EUR
611-2536 611-5275
VWR®, Punnituspöytä, tärinää vaimentava punnitusalusta
Kalusteet Pöydät
Kiillotettua graniittia. Alustan neljä jalkaa imevät ulkoisen tärinän ja estävät sitä välittymästä alustaan. Soveltuu tarkkuusvaakojen lisäksi myös mikroskooppien ja muiden herkkien instrumenttien kanssa käytettäväksi.
Alustan neljä jalkaa imevät ulkoisen tärinän ja estävät sitä välittymästä alustaan. Soveltuu tarkkuusvaakojen lisäksi myös mikroskooppien ja muiden herkkien instrumenttien kanssa käytettäväksi.