Kaliumkloridi, EMSURE® for analysis, Supelco®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04936.0500EA 24.05 EUR
1.04936.0500 1.04936.5000 1.04936.9010 1.04936.9020 1.04936.9050 1.04936.1000 1.04936.0250
Kaliumkloridi, EMSURE® for analysis, Supelco®
Kaliumkloridi
Kaava: KCl
MW: 74,55 g/mol
Kiehumispiste: 1420 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 773 °C
Tiheys: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011360
CAS-numero: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 13,07704
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 347 g/l (20 °C)
Melting Point 773 °C
Molar Mass 74.55 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 1413 °C (1013 hPa)
Density 1.98 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)