Natriumkloridi ≥99.99% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
87605.A1EA 0 EUR
87605.A1 87605.18 87605.30
Natriumkloridi ≥99.99% (metals basis)
Natriumkloridi
Kaava: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Kiehumispiste: 1413 °C
Sulamispiste: 801 °C
Tiheys: 2,165
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003477
CAS-numero: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Order Now
Testitulosten erittely
Total Metal Impurities 0.01% max