Natriumkloridi ≥99%, GPR RECTAPUR®
Toimittaja: VWR Chemicals
27800.291EA
33.5
EUR
27800.291
27800.460
27800.360
Natriumkloridi ≥99%, GPR RECTAPUR®
Natriumkloridi
Kaava:
NaCl MW: 58,44 g/mol Kiehumispiste: 1413 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 801 °C Tiheys: 2,16 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00003477 CAS-numero: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,08599 |
Testitulosten erittely
Assay | Min. 99 % |
Hexacyanoferrates (as K4[Fe(CN)6]) | Max. 15 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Br (Bromide) | Max. 0.02 % |
I (Iodide) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |