Natriumkloridi 1 mol/l (1 N) vesiliuos, AVS TITRINORM mittaliuos
Toimittaja: VWR Chemicals
31535.292EA 138 EUR
31535.292
Natriumkloridi 1 mol/l (1 N) vesiliuos, AVS TITRINORM mittaliuos
Natriumkloridi
Kaava: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003477
CAS-numero: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Order Now
Testitulosten erittely
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed