Rubidiumkloridi 99+%
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO201270250EA 244 EUR
ACRO201270250 ACRO201271000
Rubidiumkloridi 99+%
Rubidiumkloridi
Kaava: RbCl
MW: 120,92 g/mol
Kiehumispiste: 1390 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 718 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011187
CAS-numero: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤1.0 %