Rubidiumkloridi
Toimittaja: PanReac AppliChem
A4240.0010EA
185
EUR
A4240.0010
A4240.0050
NOVS4240.0050
Rubidiumkloridi
Rubidiumkloridi
Kaava:
RbCl MW: 120,92 g/mol Kiehumispiste: 1390 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 715 °C Tiheys: 2,8 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00011187 CAS-numero: 7791-11-9 EINECS: 232-240-9 |