Silmänhuuhtelupiste
Toimittaja: Cederroth
118-0277EA 272 EUR
118-0277
Silmänhuuhtelupiste
Ensiaputarvikkeet Silmähuhteet ja silmähuuhdetelineet
Seinälle asennettava silmänhuuhtelupiste, jossa on kaksi 500 ml:n pulloa. Ne avautuvat automaattisesti, kun ne väännetään irti pidikkeistään. Liuos neutraloi silmän pH:n eli se neutraloi sekä emäs- että happoroiskeet ja vaikuttaa näin nopeammin kuin tavallinen natriumkloridiliuos.
  • Sisältää Salvequick-annostelulaatikon (jossa 40 steriiliä kangaslaastaria ja 45 steriiliä muovipintaista laastaria), silmänhuuhteluohjeet ja avaimen
  • Ylimääräistä tilaa muille tarvikkeille, kuten Bloodstopper-siteille, suojalaseille tai -käsineille
  • Läpinäkyvä luukku suojaa tuotteita pölyltä ja lialta sekä auttaa näkemään täydennystarpeen
L x S x K: 290 x 120 x 560 mm
Huuhteluaika on noin 1,5 minuuttia
Käyttöaika: 4,5 vuotta
The green-coloured plastic in Cederroth Stations and Dispensers are from January 2022 made of >85% recycled plastics. Old refrigerator parts are used to give next life in First Aid products, which gives 90% lower C02 emissions compared with production of new plastics. At the same time, the outer cartons are made of 90% recycled fibre.
Tilaustiedot: Silmähuuhdepullot sisältyvät pakkaukseen. Pakkaukseen sisältyy myös Salvequick-laastariannostelija, mutta sen voi tilata myös erikseen täyttöpakkauksena.