Suodattimet, membraanisuodattimet, tyyppi 123
Toimittaja: Sartorius
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tyyppi Huokoskoko Halk. Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
123 1,2 µm 25 mm 100 512-4213
123 1,2 µm 47 mm 100 512-4313
123 1,2 µm 50 mm 100 512-4413
123 1,2 µm 100 mm 25 512-4513
123 1,2 µm 142 mm 25 512-4613
123 1,2 µm 142 mm 100 514-0902
123 1,2 µm 293 mm 25 512-4713
123 5 µm 25 mm 100 512-4211
123 5 µm 47 mm 100 514-0096
123 5 µm 142 mm 25 514-0903
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Malli 123
Huokoskoko 1,2 µm 5 µm 1,2 µm 5 µm 1,2 µm
Thickness 140 µm 140 µm
Virtausnopeus (MeOH) 320 ml/min/cm² (1 bar) 570 ml/min/cm² (1 bar) 320 ml/min/cm² (1 bar) 570 ml/min/cm² (1 bar) 320 ml/min/cm² (1 bar)
Ilman virtausnopeus -
Enimmäislämpötila (°C) 180
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm