Jatka istuntoa?
Jäljellä 
Tämä istunto vanhenee
Istuntosi on vanhentunut. Kirjasimme sinut ulos turvallisuussyistä.
Haluatko kirjautua uudelleen sisään?

Test tubes

Toimittaja: BOLA
BOLA



 

TILAUS

Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tilavuus Pituus Ulkohalk. Seinämän paksuus Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
10 ml 140 mm 12 mm 1 mm 1 BOHLA183-01
15 ml 110 mm 16 mm 1 mm 1 BOHLA183-02
20 ml 160 mm 16 mm 1 mm 1 BOHLA183-03
25 ml 150 mm 19 mm 1 mm 1 BOHLA183-04
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

Syötä tarkemmat tiedot.

Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.

Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm