GL-screw-in tube fittings
Toimittaja: BOLA
BOLA
Straight tube fitting, made of PTFE, with one screw-in thread (either NPT or G thread).
  • Universal chemical resistance
  • Temperature resistance from -200 up to +250 °C
  • Pressure: 10 bar
  • Suitable for vacuum
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
NPT screw-in thread
Kierre Reiän halk. Tuote Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
GL 14 4,0 Screw-in thread NPT 1/8" 1 BOHLD516-08
GL 14 5,0 Screw-in thread NPT 1/4" 1 BOHLD516-14
GL 14 6,5 Screw-in thread NPT 3/8" 1 BOHLD516-20
GL 18 4,0 Screw-in thread NPT 1/8" 1 BOHLD516-26
GL 18 6,5 Screw-in thread NPT 1/4" 1 BOHLD516-32
GL 18 8,0 Screw-in thread NPT 3/8" 1 BOHLD516-38
GL 25 8,0 Screw-in thread NPT 3/8" 1 BOHLD516-44
GL 25 12,0 Screw-in thread NPT 1/2" 1 BOHLD516-50
G screw-in thread
Kierre Reiän halk. Tuote Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
GL 14 4,0 Screw-in thread G 1/8" 1 BOHLD517-08
GL 14 5,0 Screw-in thread G 1/4" 1 BOHLD517-14
GL 14 6,5 Screw-in thread G 3/8" 1 BOHLD517-20
GL 18 4,0 Screw-in thread G 1/8"" 1 BOHLD517-26
GL 18 6,5 Screw-in thread G 1/4" 1 BOHLD517-32
GL 18 8,0 Screw-in thread G 3/8" 1 BOHLD517-38
GL 25 12,0 Screw-in thread G 1/2" 1 BOHLD517-50
GL 32 18,0 Screw-in thread G 1" 1 BOHLD517-74
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm