Mittari, liuenneen hapen, pöytämalli, inoLab® Oxi 7310
Toimittaja: WTW
inoLab®
664-0087EA 2800 EUR
664-0087 664-0089 664-0085 664-0086
Mittari, liuenneen hapen, pöytämalli, inoLab® Oxi 7310
Sähkökemiamittarit Mittarit, liuenneelle hapelle
Korkealaatuisten laitteiden edistynyt mittaustekniikka tarjoaa uusia toimintoja, mikä tekee mittauksista aiempaa käytännöllisempiä ja luotettavampia.
  • AutoRead-toiminto varmistaa toistettavat tulokset
  • USB-liitäntä nopeaan tiedonsiirtoon, täydellinen tiedonsiirto .csv-formaatissa
  • Tulostus valinnaisen integroidun tulostimen avulla
  • Helppolukuinen graafinen näyttö, helppokäyttöinen käyttöliittymä ja näppäimistö, jossa hyvä tuntuma
7310-sarja on suunniteltu kaikkiin sovelluksiin laboratorioissa, missä vaaditaan analyyttistä laadunvarmistusta (AQA) ja hyvää laboratoriokäytäntöä (GLP) tukevaa dokumentaatiota.
Tilaustiedot: Mukana toimitetaan yleisvirtalähde, teline, ohjelman sisältävä CD-ROM ja USB-kaapeli. Sovelluspakkaukset sisältävät myös anturit.