Litiumfluoridi ≥98.5%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
13406.30EA 247 EUR
13406.30 13406.A1 13406.18
Litiumfluoridi ≥98.5%
Litiumfluoridi
In vitreous enamels and glazes, as flux in soldering and welding aluminum, infrared spectrophotometers
Kaava: FLi
MW: 25,94 g/mol
Kiehumispiste: 1680 °C
Sulamispiste: 845 °C
Tiheys: 2,635
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011090
CAS-numero: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05553