Litiumfluoridi, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Ampuled under argon
14463.09EA 461 EUR
14463.09 14463.18
Litiumfluoridi, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Litiumfluoridi
Kaava: FLi
MW: 25,94 g/mol
Kiehumispiste: 1680 °C
Sulamispiste: 845 °C
Tiheys: 2,635
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011090
CAS-numero: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05553