Natriumjodidi, EMSURE® Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06523.0250EA 285 EUR
1.06523.0250 1.06523.1000 1.06523.0100 1.06523.9999
Natriumjodidi, EMSURE® Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Natriumjodidi
Kaava: NaI
MW: 149,89 g/mol
Kiehumispiste: 1300 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 662 °C
Tiheys: 3,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003532
CAS-numero: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,08777
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 1793 g/l (20 °C)
Melting Point 662 °C
Molar Mass 149.89 g/mol
Bulk Density 1500 - 2000 kg/m3
Boiling Point 1304 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (767 °C)
Density 3.67 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material