Litiumnitraatti, vedetön ≥99.999% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Packaged under argon.
44456.18EA 653 EUR
44456.18 44456.09 44456.30
Litiumnitraatti, vedetön ≥99.999% (metals basis)
Litiumnitraatti
Kaava: LiNO₃
MW: 68,95 g/mol
Kiehumispiste: 600 °C (haj. lämpötila)
Sulamispiste: 264 °C
Tiheys: 2,38
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011094
CAS-numero: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
UN: 2722
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05558