Litiumniobaatti ≥99.998% (metals basis excluding Ta), Puratronic® (Ta <50 ppm)
Toimittaja: Thermo Scientific
10741.22EA 591 EUR
10741.22 10741.36 10741.14
Litiumniobaatti ≥99.998% (metals basis excluding Ta), Puratronic® (Ta <50 ppm)
Litiumniobaatti
Kaava: LiNbO₃
MW: 147,85 g/mol
Sulamispiste: ∼1275 °C
Tiheys: 4,3
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011080
CAS-numero: 12031-63-9
EINECS: 234-755-4