Vesi nukleaasiton
Toimittaja: VWR Chemicals
436912CEA 57.4 EUR
436912C
Vesi nukleaasiton
Vesi
Water, nuclease-free, molecular biology grade (RNase, DNase and protease tested).
Kaava: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Kiehumispiste: 100 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 0 °C
Tiheys: 1 g/cm³ (4 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011332
CAS-numero: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 12,10175
Order Now
Testitulosten erittely
Osmolality (mOsm/kg) Max. 3
DNases Not detected
RNases Not detected
Proteases Not detected