di-Litiumoksidi ≥99.5% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
41832.30EA 2620 EUR
41832.30 41832.18 41832.09
di-Litiumoksidi ≥99.5% (metals basis)
di-Litiumoksidi
Ceramics and special glass formulations, carbon dioxide absorbent
Kaava: Li₂O
MW: 29,88 g/mol
Sulamispiste: 1427 °C
Tiheys: 2,013
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00016183
CAS-numero: 12057-24-8
EINECS: 235-019-5
UN: 3262
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05560