Natriumhydroksidi ≥97%, tabletteja ACS
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
0583-12KGEA 609 EUR
0583-12KG 0583-5KG 0583-1KG 0583-500G 0583-50KG
Natriumhydroksidi ≥97%, tabletteja ACS
Natriumhydroksidi
Kaava: NaOH
MW: 40 g/mol
Kiehumispiste: 1390 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 323 °C
Tiheys: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003548
CAS-numero: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Order Now
Testitulosten erittely
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.005%
Heavy metals ≤0.002%
Iron ≤0.001%
Magnesium ≤0.002%
Mercury ≤0.1 ppm
Nickel ≤0.001%
Nitrogen compounds ≤0.001%
Phosphate ≤0.001%
Potassium ≤0.02%
Purity ≥97%
Sodium carbonate ≤1%
Sulphate ≤0.003%