Natriumtiosyanaatti 98%, Extra Pure
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO196762500EA 42.2 EUR
ACRO196762500 ACRO196760025 ACRO196765000
Natriumtiosyanaatti 98%, Extra Pure
Natriumtiosyanaatti
Kaava: NaSCN
MW: 81,07 g/mol
Sulamispiste: 287 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011123
CAS-numero: 540-72-7
EINECS: 208-754-4
Merck Index: 12,09463
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥97.5 % (on dried substance)
Loss on drying ≤2.5 %
pH 5.5 to 7.5 (5 % at 20°C)
Iron (Fe) ≤2 ppm