Natriumsulfiitti 95.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analyyttinen reagenssi
Toimittaja: VWR Chemicals
28130.260EA 38.6 EUR
28130.260 28130.292 28130.460
Natriumsulfiitti 95.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analyyttinen reagenssi
Natriumsulfiitti
Kaava: Na₂SO₃
MW: 126,04 g/mol
Sulamispiste: > 500 °C
Tiheys: 2,63 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003503
CAS-numero: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 12,08831
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (at filling) 95.0 - 100.5 %
Appearance of solution Passes test Ph.Eur.
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
Identification C Passes test Ph.Eur.
Solution S Passes test Ph.Eur.
Solution S1 Passes test Ph.Eur.
Colouration (10 %; water) Max. 10 APHA
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
S2O3 (Thiosulphate) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Se (Selenium) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 25 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test