Natriumsulfaatti, vedetön 99+%, jauhe for analysis
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO218755000EA 31 EUR
ACRO218755000 ACRO218750025 ACRO218750100
Natriumsulfaatti, vedetön 99+%, jauhe for analysis
Natriumsulfaatti
Kaava: Na₂SO₄
MW: 142,04 g/mol
Kiehumispiste: >1700 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 884 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003504
CAS-numero: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/41/16640641.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Crystalline powder
pH 5 to 8 (5 % at 20°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Loss on ignition ≤0.5 % (800°C)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %