Rikkihappo 95-97%, EMSURE® ISO for analysis, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00731.9201EA 0 EUR
1.00731.9201 1.00731.9025 1.00731.9800 1.00731.2510 1.00731.2511 1.00731.9999 1.00731.0510 1.00731.2500 1.00731.1011 1.00731.1000 1.00731.1010 1.00731.9198
Rikkihappo 95-97%, EMSURE® ISO for analysis, Supelco®
Rikkihappo
Kaava: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Kiehumispiste: ∼335 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 3 °C
Tiheys: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064589
CAS-numero: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 98.08 g/mol
Boiling Point 335 °C
Vapor Pressure 0.0001 hPa (20 °C)
Density 1.84 g/cm3 (20 °C)
pH 0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C)