Rikkihappo 96.00% (±0.15%) in water, pure
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO302070025EA 104 EUR
ACRO302070025 ACRO302070026 ACRO302070100 ACRO302070010 ACRO302070011
Rikkihappo 96.00% (±0.15%) in water, pure
Rikkihappo
Kaava: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Kiehumispiste: ∼335 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 10 °C
Tiheys: 1,83 g/cm³
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064589
CAS-numero: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Titration with NaOH 95.85 to 96.15 %