Natriumvetysulfaatti, vedetön ∼95,0% (by titrimetric analysis), Purum, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
71656-1KGEA 49.59 EUR
71656-1KG 71656-250G 71656-5KG
Natriumvetysulfaatti, vedetön ∼95,0% (by titrimetric analysis), Purum, Fluka™
Natriumvetysulfaatti
  • ≥95% for general laboratory use.
Kaava: HNaO₄S
MW: 120,06 g/mol
Kiehumispiste: Decomposes on heating
Sulamispiste: 315 °C
Tiheys: 2,12 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003531
CAS-numero: 7681-38-1
EINECS: 231-665-7
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08729
Order Now
Testitulosten erittely
Assay 93.0 - 102.0 %
Assay of Na₂SO₄ Max. 6 %