  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "light-bulbs"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/75/18989475.jpg
Hehkulamppuja sekä hehkulampun kiinnitysalustoja esimekiksi opetuslaboratorioon tai varaosaksi.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Kuvaus:   E10 screw thread base (10 mm)
Tuoteluettelon nro: (139-0131)
Toimittaja:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Kuvaus:   E14 screw thread base (14 mm)
UOM:  1 * 12 Items
Tuoteluettelon nro: (765-0455)
Toimittaja:  EISCO
Kuvaus:   Lampunpidike E10 1 * 1 Items
UOM:  1 * 1 Items
Keskeytyi
Toimittaja:  EISCO
Kuvaus:   Standard, 5mm, high quality LED indicators with diffused lens.
Tuoteluettelon nro: (766-0186)
Toimittaja:  EISCO
Kuvaus:   Mounted bulb holder for easy connections to electrical circuits.
UOM:  1 * 100 Items
Keskeytyi
Toimittaja:  EISCO
Kuvaus:   Lampunpidike E10 kahdelle lampulle 1 * 1 Items
UOM:  1 * 1 Items
Keskeytyi
Tuoteluettelon nro: (139-0150)
Toimittaja:  OSRAM AG
Kuvaus:   N/A
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  OSRAM AG
Kuvaus:   N/A
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 12
  1  2  Seuraava