Natriumseleniitti
Toimittaja: Molekula
Vaara
MOLE28761535-500GEA 0 EUR
MOLE28761535-500G
Natriumseleniitti
Natriumseleniitti
Kaava: Na₂SeO₃
MW: 172,94 g/mol
Sulamispiste: 710 °C
Tiheys: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003489
CAS-numero: 10102-18-8
EINECS: 233-267-9
UN: 2630
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,08822