Magnesiumkloridi, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
Ampuled under argon
35709.30EA 3090 EUR
35709.30 35709.09 35709.18
Magnesiumkloridi, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Magnesiumkloridi
Kaava: MgCl₂
MW: 95,21 g/mol
Kiehumispiste: 1412 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 714 °C
Tiheys: 2,32
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011106
CAS-numero: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684