Magnesiumkloridi, vedetön ≥98%, high purity
Toimittaja: VWR Chemicals
J364-1KGEA 315 EUR
J364-1KG J364-500G J364-100G
Magnesiumkloridi, vedetön ≥98%, high purity
Magnesiumkloridi
Kaava: MgCl₂
MW: 95,21 g/mol
Kiehumispiste: 1412 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 715 °C
Tiheys: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011106
CAS-numero: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Order Now
Testitulosten erittely
Insolubles 0.2%
Moisture (KF) 2 %
Purity 98%