Magnesiumkloridi
Toimittaja: Molekula
MOLE41470438EA 0 EUR
MOLE41470438
Magnesiumkloridi
Magnesiumkloridi
Kaava: MgCl₂
MW: 95,21 g/mol
Kiehumispiste: 1412 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 715 °C
Tiheys: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011106
CAS-numero: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684