Fenyylifosfoni dikloridi 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Vaara
|
ACRO130802500EA
154
EUR
ACRO130802500
ACRO130800010
Fenyylifosfoni dikloridi 97%
Fenyylifosfoni dikloridi
Kaava:
C₆H₅Cl₂OP MW: 194,98 g/mol Kiehumispiste: 258 °C (760 mmHg) Sulamispiste: 3 °C Tiheys: 1,39 g/cm³ Leimahduspiste: 204 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00002070 CAS-numero: 824-72-6 EINECS: 212-534-3 UN: 3265 ADR: 8,II |
Testitulosten erittely
Appearance | Clear yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5570 to 1.5600 (20°C, 589 nm) |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |