Palladium (5% Pd) on activated carbon, unreduced
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
ACRO195020100EA
193
EUR
ACRO195020100
ACRO195021000
ACRO195025000
Palladium (5% Pd) on activated carbon, unreduced
Palladium
Kaava:
Pd MW: 106,420 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00011167 CAS-numero: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 UN: 3178 ADR: 4.1,III |
Testitulosten erittely
Appearance | Black Powder |
Assay | 4.8 to 5.2 % (Pd) On dry basis |
Loss on drying | ≤3 % (120°C) |