Palladium 5% on barium carbonate, jauhe, reduced
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
11721.06EA 0 EUR
11721.06 11721.22 11721.14
Palladium 5% on barium carbonate, jauhe, reduced
Palladium
Kaava: Pd
MW: 106,420 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011167
CAS-numero: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ADR: ,