Acryloyl chloride 96% stabiloitu
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Stabilization: Stabilised with phenothiazine
L10363.30EA 515 EUR
L10363.30 L10363.18 ABCRAB172729.0050 L10363.09
Acryloyl chloride 96% stabiloitu
Acryloyl chloride
Kaava: C₃H₃ClO
MW: 90,51 g/mol
Kiehumispiste: 74…76 °C
Tiheys: 1,114
Leimahduspiste: –4 °C (24 °F)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00000731
CAS-numero: 814-68-6
EINECS: 212-399-0
UN: 3383
ADR: 6.1,I