(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L11634.22EA 79.7 EUR
L11634.22 L11634.36
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether ≥97%
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether
Kaava: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Kiehumispiste: 50…51 °C (15 mmHg)
Sulamispiste: –100 °C
Tiheys: 0,967
Leimahduspiste: 47 °C (134 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005143
CAS-numero: 106-92-3
EINECS: 203-442-4
UN: 2219
ADR: 3,III