(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00259.2500EA 781 EUR
8.00259.9999 8.00259.2500 8.00259.0250
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether, Sigma-Aldrich®
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether
Kaava: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00005143
CAS-numero: 106-92-3
EINECS: 203-442-4
UN: 2219
ADR: 3,III
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point -100 °C
Molar Mass 114.15 g/mol
Boiling Point 154 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.6 hPa (20 °C)
Flash Point 45 °C
Refractive Index 1.4332 (20 °C, 589 nm)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 264 °C