Sodium hydroxymethanesulphinate dihydrate ≥97.0% stabiloitu syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Varoitus
Stabilization: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06455.5000EA 142 EUR
8.06455.9999 8.06455.5000 8.06455.9025 8.06455.1000 8.06455.0100 8.06455.9050
Sodium hydroxymethanesulphinate dihydrate ≥97.0% stabiloitu syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Sodium hydroxymethanesulphinate dihydrate
This material contains approx. 5% sulfit resulting from the production process
Kaava: CH₃NaO₃S·2H₂O
MW: 154,12 g/mol
Sulamispiste: 63 °C
Tiheys: 1,8 g/cm3 (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150598
CAS-numero: 6035-47-8
EINECS: 205-739-4
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (iodometric, calc. as dihydrate) ≥ 97.0 %
Iron (Fe) ≤ 0.003 %
Identity (IR) passes test