Palladium 10% on activated carbon hydrogenation catalyst (oxidised form), syntetiikkaan, unreduced, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07104.0005EA 242 EUR
8.07104.0005 8.07104.9999 8.07104.0010
Palladium 10% on activated carbon hydrogenation catalyst (oxidised form), syntetiikkaan, unreduced, Sigma-Aldrich®
Palladium
Kaava: Pd
MW: 106,420 g/mol
MDL numero: MFCD00011167
CAS-numero: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) insoluble
Bulk Density 400 kg/m3
pH 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Ignition Point 460 °C